Learn More
5-Heptèneoylglycine (mélange de conformères E/Z), TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 5-Hepteneoylglycine (mixture of E/Z conformers) |
| CAS | 2991126-46-4 |
| Formule moléculaire | C9H15NO3 |
| Quantité | 100 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C9H15NO3/c1-2-3-4-5-6-8(11)10-7-9(12)13/h2-3H,4-7H2,1H3,(H,10,11)(H,12,13) |
| SMILES | O=C(CNC(CCCC=CC)=O)O |
| Nom IUPAC | hept-5-énoylglycine |
| Poids moléculaire (g/mol) | 185.22 |
| Poids de la formule | 185.11 |