Learn More
5-(Hexadecanoylamino)fluorescein, TRC
Code produit 30408069
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30408069 100 mg
30402888 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30408069 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH290990100MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 73024-80-3
Formule moléculaire C36H43NO6
Poids moléculaire (g/mol) 585.73
Synonyme N-(3',6'-Dihydroxy-3-oxospiro[isobenzofuran-1(3H),9'-[9H]xanthen]-5-yl)hexadecanamide, H 110
Nom IUPAC N-(3',6'-dihydroxy-3-oxospiro[2-benzofuran-1,9'-xanthene]-5-yl)hexadecanamide
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)Nc1ccc2c(c1)C(=O)OC23c4ccc(O)cc4Oc5cc(O)ccc35
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-(Hexadecanoylamino)fluorescein
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C36H43NO6/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-34(40)37-25-16-19-29-28(22-25)35(41)43-36(29)30-20-17-26(38)23-32(30)42-33-24-27(39)18-21-31(33)36/h16-24,38-39H,2-15H2,1H3,(H,37,40)
Poids de la formule 585.309