Learn More
5-hexen-2-one, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11430697
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11430697 25 g 25g
11420697 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11430697 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B22505.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 109-49-9 | C6H10O | 98.145 g/mol
Allyl Acetone is used as a nature identical flavor and fragrance. And it is also used to produce 2-methyl-hex-5-en-2-ol.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acétone allyle est utilisée comme une saveur et un parfum identiques à la nature. Et elle est également utilisée pour produire du 2-méthyl-hex-5-en-2-ol.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Garder le récipient hermétiquement fermé. Conserver à l’abri des oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 109-49-9
Formule moléculaire C6H10O
Poids moléculaire (g/mol) 98.145
Numéro MDL MFCD00008793
Clé InChI RNDVGJZUHCKENF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-hexen-2-one, allylacetone, 5-hexene-2-one, 1-hexen-5-one, 3-buten-1-yl methyl ketone, unii-xwm6rl9yei, xwm6rl9yei, 1-hexene-5-one, 5-oxo-1-hexene, allyl acetone
CID PubChem 7989
Nom IUPAC hex-5-en-2-one
SMILES CC(=O)CCC=C
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Hexen-2-one
Densité 0.847
Point d’ébullition 127°C to 128°C
Point d’éclair 23°C (73°F)
Odeur Like Ketone
Indice de réfraction 1.42
Quantité 25 g
Numéro UN UN1224
Beilstein 1699137
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 98.15
Pourcentage de pureté ≥98%