Learn More
5-hexyn-3-ol, +98 %, Thermo Scientific™
Code produit 11357445
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11357445 5 g 5g
11347445 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11357445 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L05437.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 19780-84-8
Formule moléculaire C6H10O
Poids moléculaire (g/mol) 98.145
Numéro MDL MFCD00041593
Clé InChI AJYGRAORQSCNED-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-hexyn-3-ol, 1-hexyn-4-ol, 4-hydroxy-1-hexyne, 4-hydroxy-1hexyne, acmc-1buup, ajygraorqscned-uhfffaoysa
CID PubChem 89223
Nom IUPAC hex-5-yn-3-ol
SMILES CCC(CC#C)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Hexyn-3-ol
Point d’ébullition 58°C to 59°C (25 mmHg)
Point d’éclair 43°C (109°F)
Quantité 5 g
Numéro UN UN1987
Beilstein 1698904
Poids de la formule 98.15
Pourcentage de pureté ≥98%