Learn More
5-hexynenitrile, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10781925 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10781925 5 g Flacon en verre 5g
10135800 1 g Flacon en verre 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10781925 Fournisseur Thermo Scientific Code fournisseur 307370050
 Article restreint
Expédition estimée: 10-02-2027
Ajouter au panier
CAS: 14918-21-9 | C6H7N | 93.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 14918-21-9
Formule moléculaire C6H7N
Poids moléculaire (g/mol) 93.13
Numéro MDL MFCD00001978
Clé InChI JZYKFLLRVPPISG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-hexynenitrile, 5-cyano-1-pentyne, acmc-1c81n, 5-hexynenitrile 1g
CID PubChem 139852
Nom IUPAC hex-5-ynenitrile
SMILES C#CCCCC#N
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Hexynenitrile
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore à ambre
Densité 0.8800g/mL
Point d’ébullition 115°C to 117°C
Point d’éclair 42°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire HC∽C(CH2)3CN
Indice de réfraction 1.4390 to 1.441
Quantité 5 g
Gravité spécifique 0.88
Poids de la formule 93.13
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide