Learn More
5-Hydroxy-1,4-naphthalenedione, 97%, BLD Pharm™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 5-Hydroxy-1,4-naphthalenedione |
| CAS | 481-39-0 |
| Formule moléculaire | C10H6O3 |
| Numéro MDL | MFCD00001684 |
| Quantité | 25 g |
| SMILES | O=C(C1=C2C=CC=C1O)C=CC2=O |
| Poids moléculaire (g/mol) | 174.15 |
| Pourcentage de pureté | 97% |