Learn More
5-Hydroxy-1,4-naphtoquinone 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11462010
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11462010 1 g 1g
11472010 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11462010 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H28343.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
CAS: 481-39-0 | C10H6O3 | 174.16 g/mol
5-Hydroxy-1,4-naphthoquinone is used as a natural dye in cloth, fabrics, wool and ink. It is a coloring agent for food and cosmetics. It is involved in the synthesis of poly(hydroxyl-1,4-naphthoquinone) stabilized gold nanoparticles (AuNQ NPs), which is used for nonenzymatic electrochemical detection of glucose.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’5-hydroxy-1,4-naphtoquinone est utilisé comme colorant naturel dans la toile, les tissus, la laine et l’encre. Il s’agit d’un colorant pour les denrées alimentaires et les cosmétiques. Il est impliqué dans la synthèse de nanoparticules d’or stabilisées (Naunq NPs) poly(hydroxyl-1,4-naphtoquinone), qui est utilisé pour la détection électrochimique non enzymatique du glucose.
Solubilité
Soluble dans l’alcool, le chloroforme, le diméthylsulfoxyde, l’éther et la solution aqueuse d’alcalis. Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à la lumière. Incompatible avec des bases fortes, des agents réducteurs puissants et des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 481-39-0
Formule moléculaire C10H6O3
Poids moléculaire (g/mol) 174.16
Numéro MDL MFCD00001684
Clé InChI KQPYUDDGWXQXHS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme juglone, 5-hydroxy-1,4-naphthoquinone, 5-hydroxy-1,4-naphthalenedione, regianin, walnut extract, juglon, nucin, 5-hydroxynaphthoquinone, akhnot, yuglon
CID PubChem 3806
ChEBI CHEBI:15794
Nom IUPAC 5-hydroxynaphtalène-1,4-dione
SMILES OC1=CC=CC2=C1C(=O)C=CC2=O
Specifica
Nom chimique ou matériau 5-Hydroxy-1,4-naphthoquinone
Point de fusion 161°C to 163°C
Quantité 1 g
Numéro UN UN2811
Sensibilité Light sensitive
Merck Index 14,5629
Informations sur la solubilité Soluble in alcohol,chloroform,dimethylsulfoxide,ether and aqueous solution of alkalies. Slightly soluble in water.
Poids de la formule 174.16
Pourcentage de pureté 99%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 5-Hydroxy-1,4-naphthoquinone
Avvertenza
  • Dangers
Categoria di pericolo
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Indicazioni di pericolo
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
Consigli di prudenza
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 5-Hydroxy-1,4-naphthoquinone
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.