Learn More
5-Hydroxy-1-indanone, 97%, BLD Pharm™
Code produit 30963972
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 g
25 g
100 g
500 g
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30963972 10 g
30961231 25 g
30960399 500 g
30960086 5 g
30954926 1 g
30959888 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 30963972 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD1164410g
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Hydroxy-1-indanone
CAS 3470-49-3
Formule moléculaire C9H8O2
Numéro MDL MFCD00857527
Quantité 10 g
SMILES C1=C(O)C=CC2=C1CCC2=O
Poids moléculaire (g/mol) 148.16
Pourcentage de pureté 97%