Learn More
5-Hydroxy-1-tétralone, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11498886
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11498886 5 g 5g
11488886 1 g 1g
11408896 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11498886 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A17034.06
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 28315-93-7 | C10H10O2 | 162.188 g/mol
5-Hydroxy-1-tetralone, is used as a metabolite of Levobunolol (L335000) and d-Bunolol (L335010). It is also used as a reagent for the determination of hexoses and oligosaccharides by a fluorescence technique. A reagent that is used for fluorescence determination of enzyme activity. Some of the other applications include as internal standard during HPLC determination of 4-hydroxymephenytoin (4-OH-M) in human urine, as fluorescent labeling reagent during micro detection of glycosphingolipid on TLC plates, in synthesis of 1,2,3,4-tetrahydro-5H-1-benzazepine-quinone derivatives, in synthesis of new chiral oxathiane.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 5-yydroxy-1-tétralone est utilisé comme métabolite du lévobunolol (L335000 ) et du d-bunolol (L335010). Il est également utilisé comme réactif pour la détermination des hexoses et des oligosaccharides par une technique de fluorescence. Réactif utilisé pour la détermination par fluorescence de l’activité enzymatique. Il sert aussi comme étalon interne lors de la détermination HPLC de 4-hydroxyméphénytoïne (4-OH-M) dans l’urine humaine, comme réactif de marquage fluorescent lors de la micro-détection de glycosphingolipides sur plaques pour CCP, en synthèses de dérivés de 1,2,3,4tétrahydro-5H-1 benzazépine-quinone, en synthèse du nouvel oxathiane chiral.
Solubilité
Soluble dans l’alcool, l’éther, le benzène et l’acide acétique.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Tenir à l’écart des agents oxydants forts, des chlorures acides, des anhydrides acides. Stable dans les conditions de stockage recommandées.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 28315-93-7
Formule moléculaire C10H10O2
Poids moléculaire (g/mol) 162.188
Numéro MDL MFCD00001693
Clé InChI YPPZCRZRQHFRBH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-hydroxy-1-tetralone, 1-tetralon-5-ol, 5-hydroxy-3,4-dihydronaphthalen-1 2h-one, 5-hydroy-1-tetraione, 1 2h-naphthalenone, 3,4-dihydro-5-hydroxy, 5-hydroxy-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-one, 5-hydroxytetralone, 3,4-dihydro-5-hydroxy-1 2h-naphthalenone, 1,2,3,4-tetrahydro-5-hydroxynaphthalen-1-one, 5-hydroxy-2,3,4-trihydronaphthalen-1-one
CID PubChem 119921
Nom IUPAC 5-hydroxy-3,4-dihydro-2H-naphtalène-1-one
SMILES C1CC2=C(C=CC=C2O)C(=O)C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Hydroxy-1-tetralone
Point de fusion 209°C to 211°C
Quantité 5 g
Beilstein 2437410
Informations sur la solubilité Soluble in alcohol,ether,benzene and acetic acid.
Poids de la formule 162.19
Pourcentage de pureté 99%