Learn More
5-hydroxy-2-adamantanone, 98 %, ACROS Organics™
Code produit 10061324 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10061324 1 g Flacon en verre 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10061324 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 426330010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Hydroxy-2-adamantanone
CAS 20098-14-0
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion >300°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C10H14O2
Numéro MDL MFCD00192211
Quantité 1 g
Synonyme idramantone, 5-hydroxy-2-adamantanone, kemantane, 5-hydroxy-adamantan-2-one, kemantan, 5-hydroxytricyclo 3.3.1.1 3,7 decanone, tricyclo 3.3.1.13,7 decanone, 5-hydroxy, idramantone inn, 4-oxo-1-adamantanol
Clé InChI TZBDEVBNMSLVKT-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1C2CC3CC(C2)(CC1C3=O)O
Nom IUPAC 5-hydroxyadamantane-2-one
Poids moléculaire (g/mol) 166.22
CID PubChem 64184
ChEBI CHEBI:48581
Poids de la formule 166.22
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline