Learn More
Acide 5-Hydroxy-2-méthylbenzoïque, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 15407278
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15407278 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15407278 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H60774.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Applications
L’acide 5-hydroxy-2-méthylbenzoïque est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Conserver le récipient bien fermé. À conserver dans des conditions réfrigérées. Incompatible avec
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Hydroxy-2-methylbenzoic acid
CAS 578-22-3
Point de fusion 182°C to 187°C
Formule moléculaire C8H8O3
Numéro MDL MFCD09833184
Quantité 1 g
Synonyme 5-hydroxy-2-methyl-benzoic acid, 5,2-cresotic acid, 5-hydroxy-o-toluic acid, benzoic acid, 5-hydroxy-2-methyl, 2-methyl-5-hydroxybenzoic acid, acmc-1b0c9, ksc494s9h, 5-hydroxy-2-methylbenzoic acid
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Clé InChI ZIOYQUNKXJQXQY-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=CC=C(O)C=C1C(O)=O
Nom IUPAC Acide 5-hydroxy-2-méthylbenzoïque
Poids moléculaire (g/mol) 152.15
CID PubChem 235188
Poids de la formule 152.15
Pourcentage de pureté 97%