Learn More
5-Hydroxy-2-nitrobenzaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11388585
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11388585 5 g 5g
11378585 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11388585 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L12051.06
 Article restreint
Expédition estimée: 18-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 42454-06-8 | Molecular Formula: C7H5NO4 | Molecular Weight: 167.12 g/mol
5-Hydroxy-2-nitrobenzaldehyde is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 5-Hydroxy-2-nitrobenzaldéhyde est une matière première importante et un intermédiaire utilisé dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques et le colorant.
Solubilité
Soluble dans le méthanol.
Remarques
Sensible à l’air. Conserver à l’abri de l’air. Stocker sous gaz inerte sec. Incompatible avec lʼair, agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 42454-06-8
Formule moléculaire C7H5NO4
Poids moléculaire (g/mol) 167.12
Numéro MDL MFCD00007332
Clé InChI XLYPHUGUKGMURE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-formyl-4-nitrophenol, 6-nitro-3-hydroxybenzaldehyde, 2-nitro-5-hydroxybenzaldehyde, 5-hydroxy-2-nitro-benzaldehyde, benzaldehyde, 5-hydroxy-2-nitro, unii-va926z93if, 6-nitro-3-hydroxy benzaldhyde, pubchem8205, acmc-1an3l, 4-08-00-00250 beilstein handbook reference
CID PubChem 39211
Nom IUPAC 5-hydroxy-2-nitrobenzaldéhyde
SMILES OC1=CC=C(C(C=O)=C1)[N+]([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Hydroxy-2-nitrobenzaldehyde
Point de fusion 166°C to 168°C
Quantité 5 g
Beilstein 1910196
Sensibilité Air Sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in methanol.
Poids de la formule 167.12
Pourcentage de pureté 97%