Learn More
5-Hydroxy-2-nitrobenzaldéhyde, TRC
Code produit 30392884
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30392884 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30392884 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH9410051G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Hydroxy-2-nitrobenzaldehyde
CAS 42454-06-8
Formule moléculaire C7H5NO4
Quantité 1 g
Synonyme 2-Nitro-5-hydroxybenzaldehyde, 3-Formyl-4-nitrophenol, 3-Hydroxy-6-nitrobenzaldehyde
Formule InChI InChI=1S/C7H5NO4/c9-4-5-3-6(10)1-2-7(5)8(11)12/h1-4,10H
SMILES Oc1ccc(c(C=O)c1)[N+](=O)[O-]
Nom IUPAC 5-hydroxy-2-nitrobenzaldé ne
Poids moléculaire (g/mol) 167.12
Poids de la formule 167.0219