Learn More
Acide 5-hydroxy-2-nitrobenzoïque, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11442260
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11442260 10 g 10g
11432260 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11442260 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H29194.09
 Article restreint
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
CAS: 610-37-7 | C7H5NO5 | 183.119 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 610-37-7
Formule moléculaire C7H5NO5
Poids moléculaire (g/mol) 183.119
Numéro MDL MFCD00017566
Clé InChI BUHKQTKKZAXSMH-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 11882
SMILES C1=CC(=C(C=C1O)C(=O)O)[N+](=O)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Hydroxy-2-nitrobenzoic acid
Point de fusion 168°C to 172°C
Quantité 10 g
Synonyme 5-hydroxy-2-nitrobenzoic acid, 3-carboxy-4-nitrophenol, benzoic acid, 5-hydroxy-2-nitro, 5-hydroxy-2-nitro-benzoic acid, 2-nitro-5-oxybenzoic acid, acmc-1b06l, 4-10-00-00338 beilstein handbook reference, 2-nitro-5-hydroxybenzoic acid, benzoic acid,5-hydroxy-2-nitro, 3-carboxy-4-nitrophenol;2-nitro-5-hydroxybenzoic acid
Poids de la formule 183.12
Pourcentage de pureté 99%