Learn More
Acide 5-hydroxy-2-nitrobenzoïque, Thermo Scientific™
Code produit 10552012
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
50 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10552012 10 g Flacon en verre ambré -
10130842 1 g Flacon en verre ambré 1g
10190882 50 g Flacon en verre ambré 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10552012 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur RH00465EA
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 610-37-7
Formule moléculaire C7H5NO5
Poids moléculaire (g/mol) 183.119
Numéro MDL MFCD00017566
Clé InChI BUHKQTKKZAXSMH-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 11882
SMILES C1=CC(=C(C=C1O)C(=O)O)[N+](=O)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Hydroxy-2-nitrobenzoic acid
% min. CAS 95.0
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 10 g
Synonyme 5-hydroxy-2-nitrobenzoic acid, 3-carboxy-4-nitrophenol, benzoic acid, 5-hydroxy-2-nitro, 5-hydroxy-2-nitro-benzoic acid, 2-nitro-5-oxybenzoic acid, acmc-1b06l, 4-10-00-00338 beilstein handbook reference, 2-nitro-5-hydroxybenzoic acid, benzoic acid,5-hydroxy-2-nitro, 3-carboxy-4-nitrophenol;2-nitro-5-hydroxybenzoic acid
Poids de la formule 183.12
Pourcentage de pureté 95%