Learn More
5-Hydroxy-3,4-dihydronaphthalen-1(2H)-one, 98%, BLD Pharm™
Code produit 30965041
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
10 g
25 g
100 g
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30965041 1 g
30956994 10 g
30949196 100 g
30962184 25 g
30961555 250 mg
30955206 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 30965041 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD00521g
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Hydroxy-3,4-dihydronaphthalen-1(2H)-one
CAS 28315-93-7
Formule moléculaire C10H10O2
Numéro MDL MFCD00001693
Quantité 1 g
SMILES O=C1CCCC2=C1C=CC=C2O
Poids moléculaire (g/mol) 162.19
Pourcentage de pureté 98%