Learn More
5-Hydroxy-3,4-diméthoxybenzaldéhyde, TRC
Code produit 30408187
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 g
Conditionnement:
2.50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30408187 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30408187 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH8254252.5G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Hydroxy-3,4-dimethoxybenzaldehyde
CAS 29865-90-5
Formule moléculaire C9H10O4
Quantité 2.5 g
Synonyme 5-Hydroxy-veratraldehyde, 3,4-Dimethoxy-5-hydroxybenzaldehyde, 3-Hydroxy-4,5-dimethoxybenzaldehyde, 5-Hydroxy-3,4-dimethoxybenzaldehyde, 5-Hydroxyveratraldehyde
Formule InChI InChI=1S/C9H10O4/c1-12-8-4-6(5-10)3-7(11)9(8)13-2/h3-5,11H,1-2H3
SMILES COc1cc(C=O)cc(O)c1OC
Nom IUPAC 3-hydroxy-4,5-diméthoxybenzaldémol
Poids moléculaire (g/mol) 182.17
Poids de la formule 182.0579