Learn More
Acide 5-hydroxy-3,4-diméthoxybenzoïque, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11327565
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11327565 250 mg 250mg
11317565 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11327565 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L05708.MD
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 8-1-1916 | C9H10O5 | 198.17 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 8-1-1916
Formule moléculaire C9H10O5
Poids moléculaire (g/mol) 198.17
Numéro MDL MFCD00002508
Clé InChI WFIBQVFJXGQICQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,4-dimethoxy-5-hydroxybenzoic acid, 5-hydroxy-3,4-dimethoxybenzoic acid, 5-hydroxyveratric acid, 3,4-o-dimethylgallic acid, 5-hydroxy veratric acid, chembl85234, 3,4-dimethoxy-5-hydroxy benzoic acid, acmc-20an2p, 3-hydroxy-4 5-dimethoxybenzoic acid, 3-hydroxy-4,5-dimethoxy-benzoic acid
CID PubChem 74709
Nom IUPAC Acide 3-hydroxy-4,5-diméthoxybenzoïque
SMILES COC1=CC(=CC(=C1OC)O)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Hydroxy-3,4-dimethoxybenzoic acid
Point de fusion 194°C to 197°C
Quantité 250 mg
Beilstein 2115310
Poids de la formule 198.17
Pourcentage de pureté ≥97%