Learn More
5-Hydroxy-3H-imidazole-4-carboxamide, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 5-Hydroxy-3H-imidazole-4-carboxamide |
| CAS | 56973-26-3 |
| Formule moléculaire | C4 H5 N3 O2 |
| Quantité | 500 mg |
| Synonyme | 1H-Imidazole-4-carboxamide, 5-hydroxy-, 5-Hydroxy-1H-imidazole-4-carboxamide, 4-Carbamoyl-5-hydroxyimidazole, 5-Hydroxyimidazole 4-carboxamide, Bredinin aglycone, NSC 266026, SM 108, SM 108 (antitumor agent), 5-Hydroxy-3H-imidazole-4-carboxamide |
| Formule InChI | InChI=1S/C4H5N3O2/c5-3(8)2-4(9)7-1-6-2/h1,9H,(H2,5,8)(H,6,7) |
| SMILES | NC(=O)c1nc[nH]c1O |
| Nom IUPAC | 5-hydroxy-1H-imidazole-4-carboxamide |
| Poids moléculaire (g/mol) | 127.1 |
| Poids de la formule | 127.0382 |