Learn More
5-Hydroxy-4-azaphénanthrène, TRC
Code produit 30403454
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30403454 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30403454 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH80510010G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Hydroxy-4-azaphenanthrene
CAS 33155-90-7
Formule moléculaire C13H9NO
Quantité 10 g
Synonyme Benzo[h]quinolin-10-ol, 10-Hydroxybenzo[h]quinoline
Formule InChI InChI=1S/C13H9NO/c15-11-5-1-3-9-6-7-10-4-2-8-14-13(10)12(9)11/h1-8,15H
SMILES Oc1cccc2ccc3cccnc3c12
Nom IUPAC benzo[h]quinélin-10-ol
Poids moléculaire (g/mol) 195.22
Poids de la formule 195.0684