Learn More
5-Hydroxy-4-azaphénanthrène, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 5-Hydroxy-4-azaphenanthrene |
| CAS | 33155-90-7 |
| Formule moléculaire | C13H9NO |
| Quantité | 500 mg |
| Synonyme | Benzo[h]quinolin-10-ol, 10-Hydroxybenzo[h]quinoline |
| Formule InChI | InChI=1S/C13H9NO/c15-11-5-1-3-9-6-7-10-4-2-8-14-13(10)12(9)11/h1-8,15H |
| SMILES | Oc1cccc2ccc3cccnc3c12 |
| Nom IUPAC | benzo[h]quinélin-10-ol |
| Poids moléculaire (g/mol) | 195.22 |
| Poids de la formule | 195.0684 |