Learn More
5-Hydroxy-4-méthyl-2(5H)-furanone, TRC
Code produit 30401012
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30401012 10 g
30401512 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30401012 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH94703010G
 Article restreint
Expédition estimée: 20-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 40834-42-2
Formule moléculaire C5 H6 O3
Poids moléculaire (g/mol) 114.1
Synonyme 4-Hydroxy-3-methylbut-2-en-4-olide, 4-Methyl-5-hydroxy-2(5H)-furanone, 5-Hydroxy-4-methyl-5H-furan-2-one, γ-Hydroxy-β-methylbutenolide
Nom IUPAC 2-hydroxy-3-méthyl-2H-furan-5-one
SMILES CC1=CC(=O)OC1O
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Hydroxy-4-methyl-2(5H)-furanone
Quantité 10 g
Formule InChI InChI=1S/C5H6O3/c1-3-2-4(6)8-5(3)7/h2,5,7H,1H3
Poids de la formule 114.0317