Learn More
5-Hydroxy-4-méthyl-2(5H)-furanone, TRC
Code produit 30401512
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30401512 1 g
30401012 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30401512 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH9470301G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 40834-42-2
Formule moléculaire C5 H6 O3
Poids moléculaire (g/mol) 114.1
Synonyme 4-Hydroxy-3-methylbut-2-en-4-olide, 4-Methyl-5-hydroxy-2(5H)-furanone, 5-Hydroxy-4-methyl-5H-furan-2-one, γ-Hydroxy-β-methylbutenolide
Nom IUPAC 2-hydroxy-3-méthyl-2H-furan-5-one
SMILES CC1=CC(=O)OC1O
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Hydroxy-4-methyl-2(5H)-furanone
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C5H6O3/c1-3-2-4(6)8-5(3)7/h2,5,7H,1H3
Poids de la formule 114.0317