Learn More
(5-Hydroxy-6-methylpyridine-3,4-diyl)dimethanol hydrochloride, 95%, BLD Pharm™
Code produit 31102400
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
1 kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
31102400 10 g
31099624 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 31102400 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD14981410g
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau (5-Hydroxy-6-methylpyridine-3,4-diyl)dimethanol hydrochloride
CAS 58-56-0
Formule moléculaire C8H12ClNO3
Numéro MDL MFCD00012807
Quantité 10 g
SMILES CC1=C(O)C(CO)=C(CO)C=N1.[H]Cl
Poids moléculaire (g/mol) 205.64
Pourcentage de pureté 95%