Learn More
5-Hydroxylé Lansoprazole Sel de potassium, TRC
Product Code. 30011236
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
50 mg
Unit Size:
50mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
30011236 50 mg 50mg
30005690 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30011236 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCH94371150MG
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1329613-29-7
Formule moléculaire C16 H13 F3 N3 O3 S . K
Poids moléculaire (g/mol) 423.45
Synonyme 1H-Benzimidazol-6-ol, 2-[[[3-methyl-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)-2-pyridinyl]methyl]sulfinyl]-, potassium salt (1:1), 5-Hydroxylansoprazole Potassium Salt
Nom IUPAC potassium ; 2-[[3-méthyl-4-(2,2,2-trifluoroétoxy)pyridine-2-yl]méthylsulfinyl]-1H-benzimidazol-5-olate
SMILES [K+].Cc1c(CS(=O)c2nc3cc([O-])ccc3[nH]2)nccc1OCC(F)(F)F
Specifications
Nom chimique ou matériau 5-Hydroxy Lansoprazole potassium salt
Quantité 50 mg
Formule InChI InChI=1S/C16H14F3N3O3S.K/c1-9-13(20-5-4-14(9)25-8-16(17,18)19)7-26(24)15-21-11-3-2-10(23)6-12(11)22-15;/h2-6,23H,7-8H2,1H3,(H,21,22);/q;+1/p-1
Poids de la formule 423.0267