Learn More
5-Hydroxyoxy Oméprazole (~5 % de triéthylamine comme stabilisateur), TRC
Code produit 30008434
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
2.5 mg
10 mg
Conditionnement:
10mg
1mg
2.50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30008434 1 mg 1mg
30007595 10 mg 10mg
30004540 2.5 mg 2.50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30008434 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH9481101MG
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 92340-57-3
Formule moléculaire C17H19N3O4S
Poids moléculaire (g/mol) 361.42
Synonyme 3-Pyridinemethanol, 4-methoxy-6-[[(6-methoxy-1H-benzimidazol-2-yl)sulfinyl]methyl]-5-methyl-, [4-methoxy-6-[(5-methoxy-1H-benzimidazol-2-yl)sulfinylmethyl]-5-methyl-3-pyridyl]methanol, 5'-Hydroxyomeprazole
Nom IUPAC [4-méthoxy-6-[(5-méthoxy-1H-benzimidazol-2-y)sulfinylméthyl]-5-méthylpyridine-3-yl]méthanol
SMILES COc1ccc2[nH]c(nc2c1)S(=O)Cc3ncc(CO)c(OC)c3C
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Hydroxy Omeprazole
Quantité 1 mg
Formule InChI InChI=1S/C17H19N3O4S/c1-10-15(18-7-11(8-21)16(10)24-3)9-25(22)17-19-13-5-4-12(23-2)6-14(13)20-17/h4-7,21H,8-9H2,1-3H3,(H,19,20)
Poids de la formule 361.1096