Learn More
5-hydroxy-p-naphtoquinone, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10477500 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10477500 5 g Flacon en verre 5g
10132300 1 g Flacon en verre 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10477500 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 121640050
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 481-39-0 | C10H6O3 | 174.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 481-39-0
Formule moléculaire C10H6O3
Poids moléculaire (g/mol) 174.16
Numéro MDL MFCD00001684
Clé InChI KQPYUDDGWXQXHS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme juglone, 5-hydroxy-1,4-naphthoquinone, 5-hydroxy-1,4-naphthalenedione, regianin, walnut extract, juglon, nucin, 5-hydroxynaphthoquinone, akhnot, yuglon
CID PubChem 3806
ChEBI CHEBI:15794
Nom IUPAC 5-hydroxynaphtalène-1,4-dione
SMILES OC1=CC=CC2=C1C(=O)C=CC2=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Hydroxy-p-naphthoquinone
Note relative au nom 97%
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 161.0°C to 163.0°C
Couleur Marron à orange
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Beilstein 08, 308
Merck Index 15, 5317
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble in hot water. Other solubilities: soluble in aq.sol. of alkalies,soluble in alcohol and ether
Poids de la formule 174.16
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre cristalline