Learn More
Chlorhydrate de 5-hydroxypropafénone-d5, TRC
Code produit 30389330
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30389330 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30389330 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH95245210MG
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Hydroxy Propafenone-d5 Hydrochloride
CAS 1215370-87-8
Formule moléculaire C21H23D5ClNO4
Quantité 10 mg
Synonyme 1-[5-Hydroxy-2-[2-hydroxy-3-(propylamino)propoxy]phenl]-3-phenyl-1-propanone-d5 Hydrochloride, GPV 129-d5
Formule InChI InChI=1S/C21H27NO4.ClH/c1-2-12-22-14-18(24)15-26-21-11-9-17(23)13-19(21)20(25)10-8-16-6-4-3-5-7-16;/h3-7,9,11,13,18,22-24H,2,8,10,12,14-15H2,1H3;1H/i14D2,15D2,18D;
SMILES Cl.[2H]C([2H])(NCCC)C([2H])(O)C([2H])([2H])Oc1ccc(O)cc1C(=O)CCc2ccccc2
Nom IUPAC 1-[5-hidroxi-2-[1,1,2,3,3-pentadeuterio-2-hidroxi-3-(propilamino)propoxi]fenil]-3-fenilpropan-1-ona;clorhidrato
Poids moléculaire (g/mol) 398.94
Poids de la formule 398.2021