Learn More
5-Hydroxy Rosiglitazone β-D-Glucuronide (mélange de diastéréoisomères), TRC
Code produit 30405392
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30405392 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30405392 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH95344510MG
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Hydroxy Rosiglitazone beta-D-Glucuronide
CAS 288853-59-8
Formule moléculaire C24 H27 N3 O10 S
Quantité 10 mg
Synonyme 5-Hydroxy Rosiglitazone-B-D-Glucuronide
Formule InChI InChI=1S/C24H27N3O10S/c1-27(8-9-35-13-4-2-12(3-5-13)10-15-21(31)26-24(34)38-15)16-7-6-14(11-25-16)36-23-19(30)17(28)18(29)20(37-23)22(32)33/h2-7,11,15,17-20,23,28-30H,8-10H2,1H3,(H,32,33)(H,26,31,34)/t15?,17-,18-,19+,20-,23+/m0/s1
SMILES CN(CCOc1ccc(CC2SC(=O)NC2=O)cc1)c3ccc(O[C@@H]4O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]4O)C(=O)O)cn3
Nom IUPAC acide (2S,3S,4S,5R,6S)-6-[6-[2-[4-[(2,4-dioxo-1,3-thiazolidin-5-yl)méthyl]phénoxy]éthyl-méthylamino]pyridin-3-yl]oxy-3,4,5-trihydroxyoxane-2-carboxylique
Poids moléculaire (g/mol) 549.55
Poids de la formule 549.1417