Learn More
5-Hydroxy Rosiglitazone β-D-Glucuronide (mélange de diastéréoisomères), TRC
Code produit 30393223
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
Conditionnement:
1mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30393223 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30393223 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH9534451MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Hydroxy Rosiglitazone beta-D-Glucuronide
CAS 288853-59-8
Formule moléculaire C24 H27 N3 O10 S
Quantité 1 mg
Synonyme 5-Hydroxy Rosiglitazone-B-D-Glucuronide
Formule InChI InChI=1S/C24H27N3O10S/c1-27(8-9-35-13-4-2-12(3-5-13)10-15-21(31)26-24(34)38-15)16-7-6-14(11-25-16)36-23-19(30)17(28)18(29)20(37-23)22(32)33/h2-7,11,15,17-20,23,28-30H,8-10H2,1H3,(H,32,33)(H,26,31,34)/t15?,17-,18-,19+,20-,23+/m0/s1
SMILES CN(CCOc1ccc(CC2SC(=O)NC2=O)cc1)c3ccc(O[C@@H]4O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]4O)C(=O)O)cn3
Nom IUPAC acide (2S,3S,4S,5R,6S)-6-[6-[2-[4-[(2,4-dioxo-1,3-thiazolidin-5-yl)méthyl]phénoxy]éthyl-méthylamino]pyridin-3-yl]oxy-3,4,5-trihydroxyoxane-2-carboxylique
Poids moléculaire (g/mol) 549.55
Poids de la formule 549.1417