Learn More
Chlorhydrate de 5-hydroxythiabendazole-13C2,15N méthyl éther, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 5-Hydroxy Thiabendazole-13C2,15N Methyl Ether Hydrochloride |
| CAS | 1391054-13-9 |
| Formule moléculaire | C12 H17 N O2 |
| Quantité | 10 mg |
| Synonyme | 5-Methoxy-2-(4-thiazolyl)-benzimidazole-13C2,15N Monohydrochloride |
| Formule InChI | InChI=1S/C12H17NO2/c1-9(13(3)10(2)14)12(15)11-7-5-4-6-8-11/h4-9,12,15H,1-3H3/t9-,12-/m1/s1 |
| SMILES | C[C@H]([C@@H](O)c1ccccc1)N(C)C(=O)C |
| Nom IUPAC | N-[(1S,2R)-1-hydroxy-1-phénylpropan-2-yl]-N-méthylacétamide |
| Poids moléculaire (g/mol) | 207.269 |
| Poids de la formule | 207.126 |