Learn More
5-Hydroxy Tryptophan, TRC
Code produit 30138431
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
1 g
Conditionnement:
10mg
1g
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30138431 50 mg 50mg
30137642 1 g 1g
30008409 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30138431 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH97570050MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 56-69-9
Formule moléculaire C11 H12 N2 O3
Poids moléculaire (g/mol) 220.22
Synonyme (+/-)-5-Hydroxytryptophan, 5-HTP, 5-Hydroxy-DL-tryptophan, DL-Hydroxytryptophan, NSC 92523;
Nom IUPAC 2-amino-3-(5-hydroxy-1H-indol-3-yl)propanoic acid
SMILES NC(Cc1c[nH]c2ccc(O)cc12)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Hydroxy Tryptophan
Notes de qualité de la pureté HPLC
Formule InChI InChI=1S/C11H12N2O3/c12-9(11(15)16)3-6-5-13-10-2-1-7(14)4-8(6)10/h1-2,4-5,9,13-14H,3,12H2,(H,15,16)
Quantité 50 mg
Poids de la formule 220.0848
Pourcentage de pureté >95%
Conditions d’expédition Room Temperature