Learn More
Acide 5-hydroxyanthranilique, -99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10149793 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10149793 1 g Flacon en verre 1g
10703351 10 g Flacon en verre -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10149793 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 310310010
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 394-31-0 | C7H7NO3 | 153.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 394-31-0
Formule moléculaire C7H7NO3
Poids moléculaire (g/mol) 153.14
Numéro MDL MFCD00007870
Clé InChI HYNQTSZBTIOFKH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-hydroxyanthranilic acid, diabeton, benzoic acid, 2-amino-5-hydroxy, 2-amino-5-hydroxy benzoic acid, unii-uf9ww3i410, 2-amino-5-hydroxy-benzoic acid, 5-hydroxyanthranillicacid, pubchem15307, 4-amino-3-carboxyphenol, 5-hydroxyanthranillic acid
CID PubChem 164592
Nom IUPAC Acide 2-amino-5-hydroxybenzoïque
SMILES C1=CC(=C(C=C1O)C(=O)O)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Hydroxyanthranilic acid
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 233°C to 234°C
Couleur Brun-gris
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire HOC6H3(NH2)CO2H
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble
Poids de la formule 153.14
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline