Learn More
Acide 5-hydrxyanthranilique, TRC
Code produit 30138615
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 g
Unit Size:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
30138615 5 g 5g
30133246 10 g 10g
30005597 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30138615 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCH8018005G
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 394-31-0
Formule moléculaire C7 H7 N O3
Poids moléculaire (g/mol) 153.14
Synonyme Benzoic acid, 2-amino-5-hydroxy-, Anthranilic acid, 5-hydroxy- (8CI), 2-Amino-5-hydroxybenzoic acid, 5-Hydroxyanthranilic acid, Diabeton, Glyklaside
Nom IUPAC Acide 2-amino-5-hydroxybenzoïque
SMILES Nc1ccc(O)cc1C(=O)O
Specifications
Nom chimique ou matériau 5-Hydroxyanthranilic Acid
Quantité 5 g
Formule InChI InChI=1S/C7H7NO3/c8-6-2-1-4(9)3-5(6)7(10)11/h1-3,9H,8H2,(H,10,11)
Poids de la formule 153.0426