Learn More
5-Hydroxybenzo[de]isochromene-1,3-dione, 95%, BLD Pharm™
Code produit 30947131
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
25 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30947131 5 g
30945643 250 mg
30946097 1 g
30937983 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 30947131 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD143415g
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Hydroxybenzo[de]isochromene-1,3-dione
CAS 23204-36-6
Formule moléculaire C12H6O4
Numéro MDL MFCD00059759
Quantité 5 g
SMILES O=C(C1=CC=CC2=CC(O)=CC3=C12)OC3=O
Poids moléculaire (g/mol) 214.17
Pourcentage de pureté 95%