Learn More
5-Hydroxydecanoic acid sodium salt, 98%
Artikelnummer. 15484039
Ansicht ändern
Click to view available options
Quantity:
100 mg
500 mg
Packungsgröße:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity Packungsgröße
15484039 500 mg 500mg
15474039 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15484039 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. J61434.ME
 Restricted Item
En stock
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Request Bulk or Custom Format
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 624-00-0 | C10H20O3 | 188.267 g/mol
A potassium channel antagonist which blocks the postischemic effects of the potassium channel activator cromakalim
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
A potassium channel antagonist which blocks the postischemic effects of the potassium channel activator cromakalim.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 624-00-0
Molecular Formula C10H20O3
Molecular Weight (g/mol) 188.267
MDL Number MFCD00153808
InChI Key LMHJFKYQYDSOQO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-hydroxydecanoate, 5-hydroxy capric acid, 5-hydroxy-decanoic acid, decanoic acid, 5-hydroxy, sodium salt, decanoic acid, 5-hydroxy-, 5s, acmc-20mvfk, xi-5-hydroxydecanoic acid
PubChem CID 1825
IUPAC Name 5-hydroxydecanoic acid
SMILES CCCCCC(CCCC(=O)O)O
Spezifikation
Color White
Quantity 500 mg
Formula Weight 210.25
Percent Purity 98%
Physical Form Powder
Chemical Name or Material 5-Hydroxydecanoic acid sodium salt
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.