Learn More
5'-Hydroxyequol, TRC
Code produit 30135283
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
25 mg
Conditionnement:
25mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30135283 25 mg 25mg
30008705 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30135283 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH82575025MG
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 65998-44-9
Formule moléculaire C15H14O4
Poids moléculaire (g/mol) 258.27
Synonyme Isoflavan-4',5,7-triol, 3,4-dihydro-3-(4-Hydroxyphenyl)-2H-1-benzopyran-5,7-diol, 3-(4-Hydroxyphenyl)chroman-5,7-diol
SMILES OC(C=C1)=CC=C1C2CC3=C(O)C=C(O)C=C3OC2
Spécification
Nom chimique ou matériau 5'-Hydroxyequol
Quantité 25 mg
Formule InChI InChI=1S/C15H14O4/c16-11-3-1-9(2-4-11)10-5-13-14(18)6-12(17)7-15(13)19-8-10/h1-4,6-7,10,16-18H,5,8H2
Poids de la formule 258.0892