Learn More
5-hydroxyflavone, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11399035
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
Conditionnement:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11399035 100 mg 100mg
11389035 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11399035 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L14187.MC
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 491-78-1 | C15H10O3 | 238.24 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 491-78-1
Formule moléculaire C15H10O3
Poids moléculaire (g/mol) 238.24
Numéro MDL MFCD00016944
Clé InChI IYBLVRRCNVHZQJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-hydroxyflavone, primuletin, 5-hydroxy-2-phenyl-4h-chromen-4-one, 5-hydroxy-2-phenyl-chromen-4-one, chembl16807, 4h-1-benzopyran-4-one,5-hydroxy-2-phenyl, primuliten, 5-hydroxy-flavone, 5-hydroxy-2-phenyl-4-benzopyrone, 5-hydroxy-2-phenyl-4h-chromen-4-on
CID PubChem 68112
Nom IUPAC 5-hydroxy-2-phénylchromèn-4-one
SMILES OC1=C2C(=O)C=C(OC2=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Hydroxyflavone
Point de fusion 156°C to 160°C
Quantité 100 mg
Beilstein 194429
Poids de la formule 238.25
Pourcentage de pureté 97%