Learn More
5-Hydroxyhydantoïne, TRC
Code produit 30396866
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30396866 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30396866 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH9430001G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Hydroxyhydantoin
CAS 29410-13-7
Formule moléculaire C3 H4 N2 O3
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C3H4N2O3/c6-1-2(7)5-3(8)4-1/h1,6H,(H2,4,5,7,8)
SMILES OC1NC(=O)NC1=O
Nom IUPAC 5-hydroxyimidazolidine-2,4-dione
Poids moléculaire (g/mol) 116.08
Poids de la formule 116.0222