Learn More
Acide 5-hydroxyindole-2,4,6,7-d4-3-acétique-2,2-d2, CDN
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 5-Hydroxyindole-2,4,6,7-d4-3-acetic-2,2-d2 acid |
| CAS | 2748469-82-9 |
| Formule moléculaire | C10 D6 H3 N O3 |
| Quantité | 0.01 g |
| Synonyme | 5-Hydroxyindole-3-acetic acid-D6, 5-Hydroxyindole-2,4,6,7-D4-3-acetic-D2 acid, 5-Hydroxy-1 H-indole-2,4,6,7-d4-3-acetic-α,α-d2 acid, 5-Hydroxy-2,4,6,7-d4-indole-3-acetic-2,2-d2 acid, 5-HIAA-d6 |
| Formule InChI | InChI=1 S/C10H9NO3/c12-7-1-2-9-8(4-7)6(5-11-9)3-10(13)14/h1-2,4-5,11-12 H,3H2,(H,13,14)/i1D,2 D,3D2,4 D,5 D |
| SMILES | [2 H]c1[nH]c2c([2 H])c([2 H])c(O)c([2 H])c2c1C([2 H])([2 H])C(=O)O |
| Nom IUPAC | Ácido 2,2-dideuterio-2-(2,4,6,7-tetradeuterio-5-hidroxi-1 H-indol-3-il)acético |
| Poids moléculaire (g/mol) | 197.2203 |
| Poids de la formule | 197.0959 g/mol |
| Afficher plus |