Learn More
Acide 5-hydroxyindole-3-acétique-13C3, TRC
Code produit 30394598
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.5 mg
5 mg
Conditionnement:
0.50mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30394598 0.5 mg 0.50mg
30398174 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30394598 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH9536040.5MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Hydroxyindole-3-acetic Acid-13C3
Formule moléculaire C713C3H9NO3
Quantité 0.5 mg
Synonyme (5-Hydroxy-1H-indol-3-yl)acetic Acid-13C3, 5-HIAA-13C3, 5-Hydroxy-1H-indole-3-acetic Acid-13C3, 5-Hydroxy-3-indolylacetate-13C3, 5-Hydroxy-IAA-13C3, 5-Hydroxyheteroauxin-13C3, 5-Hydroxyindol-3-ylacetic Acid-13C3, 5-Hydroxyindole-3-acetic Acid-13C3, 5-Hydroxyindoleacetic Acid-13C3, 5-Oxyindoleacetic Acid-13C3, NSC 90432-13C3
Formule InChI InChI=1S/C10H9NO3/c12-7-1-2-9-8(4-7)6(5-11-9)3-10(13)14/h1-2,4-5,11-12H,3H2,(H,13,14)/i3+1,5+1,10+1
SMILES OC1=CC=C2C(C([13CH2][13C](O)=O)=[13CH]N2)=C1
Poids moléculaire (g/mol) 194.16