Learn More
5-Hydroxyindole-3-acetic Acid(>90%), TRC
Code produit 30136431
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mg
250 mg
500 mg
Conditionnement:
100mg
250mg
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30136431 500 mg 500mg
17929354 100 mg 100mg
17907734 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30136431 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH953605500MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 54-16-0
Formule moléculaire C10 H9 N O3
Poids moléculaire (g/mol) 191.18
Synonyme 1H-Indole-3-acetic acid, 5-hydroxy-, Indole-3-acetic acid, 5-hydroxy- (8CI), (5-Hydroxy-1H-indol-3-yl)acetic acid, 2-(5-Hydroxy-1H-indol-3-yl)acetic acid, 5-HIAA, 5-Hydroxy-1H-indole-3-acetic acid, 5-Hydroxy-3-indolylacetate, 5-Hydroxy-IAA, 5-Hydroxyheteroauxin, 5-Hydroxyindol-3-ylacetic acid, 5-Hydroxyindole-3-acetic acid, 5-Hydroxyindoleacetic acid, 5-Oxyindoleacetic acid, NSC 90432
Nom IUPAC 2-(5-hydroxy-1H-indol-3-yl)acetic acid
SMILES OC(=O)Cc1c[nH]c2ccc(O)cc12
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Hydroxyindolyl-3-Acetic Acid
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 500 mg
Formule InChI InChI=1S/C10H9NO3/c12-7-1-2-9-8(4-7)6(5-11-9)3-10(13)14/h1-2,4-5,11-12H,3H2,(H,13,14)
Poids de la formule 191.0582
Pourcentage de pureté >95%