Learn More
5-acide hydroxyindole-3-acétique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15494039
Change view
Click to view available options
Quantité:
500 mg
1 g
Conditionnement:
1g
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15494039 1 g 1g
15404049 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15494039 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J61435.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Métabolite de la mélatonine
5-Hydroxyindole-3-acetic acid is a major serotonin metabolite.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide 5-hydroxyindole-3-acétique est un métabolite majeur de la sérotonine.
Solubilité
Soluble dans l’éthanol (50 mg / ml).
Remarques
Sensible à la lumière. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 54-16-0
Formule moléculaire C10H9NO3
Poids moléculaire (g/mol) 191.186
Numéro MDL MFCD00005639
Clé InChI DUUGKQCEGZLZNO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-hydroxyindole-3-acetic acid, 5-hiaa, 2-5-hydroxy-1h-indol-3-yl acetic acid, 5-hydroxyindoleacetic acid, 5-hydroxyheteroauxin, 5-hydroxy-1h-indol-3-yl acetic acid, 5-oxyindoleacetic acid, hydroxyindoleacetic acid, 5-hydroxy-iaa, 5-hydroxyindol-3-ylacetic acid
CID PubChem 1826
ChEBI CHEBI:27823
Nom IUPAC acide 2-(5-hydroxy-1H-indol-3-yl)acétique
SMILES C1=CC2=C(C=C1O)C(=CN2)CC(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Hydroxyindole-3-acetic acid
Point de fusion 161°C to 164°C (decomposition)
Couleur Violet à blanc
Quantité 1 g
Beilstein 168797
Sensibilité Light sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in ethanol (50mg/ml).
Poids de la formule 191.19
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline