Learn More
Acide 5-hydroxyindole-3-acétique, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10793861 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10793861 1 g Flacon en verre 1g
10235160 250 mg Flacon en verre 250mg
10524074 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10793861 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 121280010
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 54-16-0 | C10H9NO3 | 191.19 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 54-16-0
Formule moléculaire C10H9NO3
Poids moléculaire (g/mol) 191.19
Numéro MDL MFCD00005639
Clé InChI DUUGKQCEGZLZNO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-hydroxyindole-3-acetic acid, 5-hiaa, 2-5-hydroxy-1h-indol-3-yl acetic acid, 5-hydroxyindoleacetic acid, 5-hydroxyheteroauxin, 5-hydroxy-1h-indol-3-yl acetic acid, 5-oxyindoleacetic acid, hydroxyindoleacetic acid, 5-hydroxy-iaa, 5-hydroxyindol-3-ylacetic acid
CID PubChem 1826
ChEBI CHEBI:27823
Nom IUPAC acide 2-(5-hydroxy-1H-indol-3-yl)acétique
SMILES C1=CC2=C(C=C1O)C(=CN2)CC(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Hydroxyindole-3-acetic acid
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 162°C to 165°C
Couleur Beige
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: slightly soluble
Poids de la formule 191.19
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre cristalline