Learn More
5-Hydroxyindole-3-acetic acid, MedChemExpress
Code produit 16409336
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16409336 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16409336 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYW008253
MedChemExpress 5-Hydroxyindole-3-acetic acid is the main metabolite of serotonin or metanephrines, which can be used as a biomarker of neuroendocrine tumors.
5-Hydroxyindole-3-acetic acid is the main metabolite of serotonin or metanephrines, which can be used as a biomarker of neuroendocrine tumors.
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Hydroxyindole-3-acetic acid
CAS 54-16-0
Couleur Light Nude
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C10H9NO3
Quantité 100 mg
Informations sur la solubilité Ethanol : 50 mg/mL (261.53 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)CC1=CNC2=C1C=C(O)C=C2
Poids moléculaire (g/mol) 191.18
Poids de la formule 191.18
Pourcentage de pureté 95.9%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death