Learn More
5-hydroxyindole, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11394324
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11394324 1 g 1g
11304334 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11394324 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L00858.03
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 1953-54-4 | C8H7NO | 133.15 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1953-54-4
Formule moléculaire C8H7NO
Poids moléculaire (g/mol) 133.15
Numéro MDL MFCD00005677
Clé InChI LMIQERWZRIFWNZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-hydroxyindole, indol-5-ol, 5-hydroxy-1h-indole, hydroxy-5 indole, 5-hydroxy-indole, 5-indolol, hydroxy-5-indole, 5-hydroxyindol, 5-hydroxy indole, unii-320un7xzyn
CID PubChem 16054
Nom IUPAC 1H-indol-5-ol
SMILES OC1=CC=C2NC=CC2=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Hydroxyindole
Point de fusion 106°C to 111°C
Quantité 1 g
Beilstein 112349
Poids de la formule 133.15
Pourcentage de pureté ≥98%