Learn More
5-Hydroxyindole, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 5-Hydroxyindole |
| CAS | 1953-54-4 |
| Formule moléculaire | C8H7NO |
| Quantité | 500 mg |
| Synonyme | 1H-Indol-5-ol, Indol-5-ol, 5-Hydroxy-1H-indole, NSC 87503 |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H7NO/c10-7-1-2-8-6(5-7)3-4-9-8/h1-5,9-10H |
| SMILES | Oc1ccc2[nH]ccc2c1 |
| Nom IUPAC | 1H-indol-5-ol |
| Poids moléculaire (g/mol) | 133.15 |
| Poids de la formule | 133.0528 |