Learn More
5-Acide hydroxyisophthalique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11481498
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1000 g
Conditionnement:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11481498 250 g 250g
11471498 50 g 50g
11461498 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11481498 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13845.30
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 618-83-7 | C8H6O5 | 182.131 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 618-83-7
Formule moléculaire C8H6O5
Poids moléculaire (g/mol) 182.131
Numéro MDL MFCD00002515
Clé InChI QNVNLUSHGRBCLO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-hydroxyisophthalic acid, 5-oxyisophthalic acid, isophthalic acid, 5-hydroxy, 1,3-benzenedicarboxylic acid, 5-hydroxy, 5-hydoxyisophthalic acid, 5-hydroxy-isophthalic acid, 5-hydroxy-1,3-benzenedicarboxylic acid, 5-hydroxyisosphthalic acid, isophthalic acid, 5-hydroxy-6ci,7ci,8ci, 5-hydroxyisophthalicacid
CID PubChem 69257
Nom IUPAC Acide 5-hydroxybenzène-1,3-dicarboxylique
SMILES C1=C(C=C(C=C1C(=O)O)O)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Hydroxyisophthalic acid
Point de fusion ∼300°C (decomposition)
Odeur Odorless
Quantité 250 g
Beilstein 2693561
Poids de la formule 182.13
Pourcentage de pureté 98%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 5-Hydroxyisophthalic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 5-hydroxy-1,3-benzenedicarboxylic acid