Learn More
Acide 5-hydroxyisophtalique, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 5-Hydroxyisophthalic Acid |
| CAS | 618-83-7 |
| Notes de qualité de la pureté | HPLC |
| Formule moléculaire | C8 H6 O5 |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | 3,5-Dicarboxyphenol, 5-Hydroxy-1,3-benzenedicarboxylic Acid, NSC 302088 |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H6O5/c9-6-2-4(7(10)11)1-5(3-6)8(12)13/h1-3,9H,(H,10,11)(H,12,13) |
| SMILES | OC(=O)c1cc(O)cc(c1)C(=O)O |
| Nom IUPAC | Acide 5-hydroxybenzène-1,3-dicarboxylique |
| Poids moléculaire (g/mol) | 182.13 |
| Afficher plus |