Learn More
Acide 5-hydroxyisophtalique, TRC
Code produit 30406552
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30406552 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30406552 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH94348510G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Hydroxyisophthalic Acid
CAS 618-83-7
Notes de qualité de la pureté HPLC
Formule moléculaire C8 H6 O5
Quantité 10 g
Synonyme 3,5-Dicarboxyphenol, 5-Hydroxy-1,3-benzenedicarboxylic Acid, NSC 302088
Formule InChI InChI=1S/C8H6O5/c9-6-2-4(7(10)11)1-5(3-6)8(12)13/h1-3,9H,(H,10,11)(H,12,13)
SMILES OC(=O)c1cc(O)cc(c1)C(=O)O
Nom IUPAC Acide 5-hydroxybenzène-1,3-dicarboxylique
Poids moléculaire (g/mol) 182.13
Poids de la formule 182.0215
Pourcentage de pureté >95